Learn More
Leucyl-cystinyl Aminopeptidase/LNPEP Antibody (E2) [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498170 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498170 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498170 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327948JF646
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Monoclonal Antibody
Leucyl-cystinyl Aminopeptidase/LNPEP Monoclonal specifically detects Leucyl-cystinyl Aminopeptidase/LNPEP in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Leucyl-cystinyl Aminopeptidase/LNPEP
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone E2
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène angiotensin IV receptor, AT (4) receptor, CAP, Cystinyl aminopeptidase, EC 3.4.11, EC 3.4.11.3, Insulin-regulated membrane aminopeptidase, Insulin-responsive aminopeptidase, IRAP, leucyl/cystinyl aminopeptidase, leucyl-cystinyl aminopeptidase, otase, Oxytocinase, Placental leucine aminopeptidase, PLAP, P-LAPinsulin-regulated aminopeptidase, vasopressinase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide derived from human Leucyl-cystinyl Aminopeptidase/LNPEP (YFAATQFEPLAAR)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4012
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ