Learn More
gamma Tubulin Antibody (6T10A1) [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498222 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498222 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498222 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP333210V
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Monoclonal Antibody
gamma Tubulin Monoclonal antibody specifically detects gamma Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène gamma Tubulin
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 6T10A1
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1, TUBG, TUBGCP1, tubulin gamma-1 chain, tubulin, gamma 1, tubulin, gamma polypeptide
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein of human gamma Tubulin.,, Sequence:, MPREIITLQLGQCGNQIGFEFWKQLCAEHGISPEGIVEEFATEGTDRKDVFFYQADDEHYIPRAVLLDLEPRVIHSILNSPYAKLYNPENIYLSEHGGGAGNNWASGFSQGEKIHEDIFDIIDREADGSDSLEGFVLCHSIAGGTGSGLGSYLLERLNDRYPKKLVQTYSVFPNQDEMSDVVVQPYNSLLTLKRLTQNADCVVVLDNTALNRIATDRLHIQNPSFSQINQLVSTIMSASTTTLRYPGYMNNDLIGLIASLIPTPRLHFLMTGYTPLTTDQSVASVRKTTVLDVMRRLLQPKNVMVSTGRDRQTNHCYIAILNIIQGEVDPTQVHKSLQRIRERKLANFIPWGPASIQVALSRKSPYLPSAHRVSGLMMANHTSISSLFERTCRQYDKLRKREAFLEQFRKEDMFKDNFDEMDTSREIVQQLIDEYHAATRPDYISWGTQEQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Centrosome Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7283
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG