Learn More
HOXA11 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498266 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498266 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498266 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338025AF405
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
HOXA11 Polyclonal antibody specifically detects HOXA11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HOXA11
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène homeo box A11, homeobox A11, Homeobox protein Hox-1I, homeobox protein Hox-A11, homeobox protein HOXA11, HOX1, HOX1Ihomeo box 1I
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human HOXA11 (NP_005514.1).,, Sequence:, MDFDERGPCSSNMYLPSCTYYVSGPDFSSLPSFLPQTPSSRPMTYSYSSNLPQVQPVREVTFREYAIEPATKWHPRGNLAHCYSAEELVHRDCLQAPSAAGVPGDVLAKSSANVYHHPTPAVSSNFYSTVGRNGVLPQAFDQFFETAYGTPENLASSDYPGDKSAEKGPPAATATSAAAA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3207
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG