Learn More
visinin-like 1 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498268 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498268 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498268 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338015AF700
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
visinin-like 1 Polyclonal antibody specifically detects visinin-like 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène visinin-like 1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène HLP3Hippocalcin-like protein 3, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VILIPVLP-1, visinin-like 1, visinin-like protein 1, VISL1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2-191 of human visinin-like 1 (NP_003376.2).,, Sequence:, MGKQNSKLAPEVMEDLVKSTEFNEHELKQWYKGFLKDCPSGRLNLEEFQQLYVKFFPYGDASKFAQHAFRTFDKNGDGTIDFREFICALSITSRGSFEQKLNWAFNMYDLDGDGKITRVEMLEIIEAIYKMVGTVIMMKMNEDGLTPEQRVDKIFSKMDKNKDDQITLDEFKEAAKSDPSIVLLLQCDIQK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7447
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG