Learn More
UGT1A9 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498271 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498271 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498271 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335685JF669
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
UGT1A9 Polyclonal antibody specifically detects UGT1A9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène UGT1A9
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.4.1.17, GNT1, HLUGP4, LUGP4, polypeptide A9, UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A9, UDP-glucuronosyltransferase 1-9, UDP-glucuronosyltransferase 1A9, UDP-glucuronosyltransferase 1-I, UDPGT, UDPGT 1-9, UGT1, UGT1*9, UGT1.9, UGT1-09, UGT1-9, UGT1AI, UGT1I, UGT-1I
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-250 of human UGT1A9 (NP_066307.1).,, Sequence:, GKLLVVPMDGSHWFTMRSVVEKLILRGHEVVVVMPEVSWQLGRSLNCTVKTYSTSYTLEDLDREFKAFAHAQWKAQVRSIYSLLMGSYNDIFDLFFSNCRSLFKDKKLVEYLKESSFDAVFLDPFDNCGLIVAKYFSLPSVVFARGILCHYLEEGAQCPAPLSYVPRILLGFSDAMTFKERVRNHIMHLEEHLLCHRFFKNALEIASEILQTPVTEYDLYSHTSI
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54600
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG