missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMR1 Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498316 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498316 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498316 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335252JF525
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

EMR1 Polyclonal antibody specifically detects EMR1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EMR1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 525
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ADGRE1, egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 1, egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1, EGF-like module receptor 1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EMR1 hormone receptor, TM7LN3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 477-596 of human EMR1 (NP_001965.3).,, Sequence:, GVAFVSFVGMESVLNERFFKDHQAPLTTSEIKLKMNSRVVGGIMTGEKKDGFSDPIIYTLENIQPKQKFERPICVSWSTDVKGGRWTSFGCVILEASETYTICSCNQMANLAVIMASGEL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, GPCR, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Myeloid derived Suppressor Cell
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2015
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.