Learn More
H4 Clustered Histone 1 [Monomethyl Lys20] Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498318 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498318 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498318 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337992FR
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Dot Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène H4 Clustered Histone 1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic monomethylated peptide around K20 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, HRKVL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8359
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG