missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FANCI Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498367 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498367 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498367 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338040CL1
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

FANCI Polyclonal antibody specifically detects FANCI in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FANCI
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène Fanconi anemia group I protein, Fanconi anemia, complementation group I, KIAA1794FLJ10719, Protein FACI
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1061-1328 of human FANCI (NP_001106849.1).,, Sequence:, DQDVEVEKTNHFAIVNLRTAAPTVCLLVLSQAEKVLEEVDWLITKLKGQVSQETLSEEASSQATLPNQPVEKAIIMQLGTLLTFFHELVQTALPSGSCVDTLLKDLCKMYTTLTALVRYYLQVCQSSGGIPKNMEKLVKLSGSHLTPLCYSFISYVQNKSKSLNYTGEKKEKPAAVATAMARVLRETKPIPNLIFAIEQYEKFLIHLSKKSKVNLMQHMKLSTSRDFKIKGNILDMVLREDGEDENEEGTASEHGGQNKEPAKKKRKK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55215
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.