Learn More
UQCRFS1 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498425 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498425 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498425 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335412B
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
UQCRFS1 Polyclonal antibody specifically detects UQCRFS1 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène UQCRFS1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène Complex III subunit 5, Cytochrome b-c1 complex subunit 5, cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, mitochondrial, EC 1.10.2.2, Rieske iron-sulfur protein, RIP1, RIS1, RISPUbiquinol-cytochrome c reductase iron-sulfur subunit, ubiquinol-cytochrome c reductase, Rieske iron-sulfur polypeptide 1, UQCR5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 79-274 of human UQCRFS1 (NP_005994.2).,, Sequence:, SHTDIKVPDFSEYRRLEVLDSTKSSRESSEARKGFSYLVTGVTTVGVAYAAKNAVTQFVSSMSASADVLALAKIEIKLSDIPEGKNMAFKWRGKPLFVRHRTQKEIEQEAAVELSQLRDPQHDLDRVKKPEWVILIGVCTHLGCVPIANAGDFGGYYCPCHGSHYDASGRIRLGPAPLNLEVPTYEFTSDDMVIVG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7386
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG