Learn More
Human Coronavirus Spike S1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Human Coronavirus Spike S1 Polyclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike S1 in HCoV-229E samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Human Coronavirus Spike S1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 680 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1074-1173 of coronavirus Spike S1 (NP_073551.1).,, Sequence:, TGRGDCKGFSSDVLSDVIRYNLNFEENLRRGTILFKTSYGVVVFYCTNNTLVSGDAHIPFGTVLGNFYCFVNTTIGNETTSAFVGALPKTVREFVISRTGH |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |