missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECHS1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498471 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498471 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498471 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338054MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ECHS1 Polyclonal antibody specifically detects ECHS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ECHS1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 4.2.1, enoyl CoA hydratase, short chain, 1, mitochondrial, enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial, Enoyl-CoA hydratase 1, enoyl-CoA hydratase, mitochondrial, SCEHEC 4.2.1.17, Short-chain enoyl-CoA hydratase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 28-290 of human ECHS1 (NP_004083.3).,, Sequence:, ASGANFEYIIAEKRGKNNTVGLIQLNRPKALNALCDGLIDELNQALKTFEEDPAVGAIVLTGGDKAFAAGADIKEMQNLSFQDCYSSKFLKHWDHLTQVKKPVIAAVNGYAFGGGCELAMMCDIIYAGEKAQFAQPEILIGTIPGAGGTQRLTRAVGKSLAMEMVLTGDRISAQDAKQAGLVSKICPVETLVEEAIQCAEKIASNSKIVVAMAKESVNAAFEMTLTEGSKLEKKLFYSTFATDDRKEGMTAFVEKRKANFKDQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1892
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.