missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF2B epsilon Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498529 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498529 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498529 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335116F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

eIF2B epsilon Polyclonal antibody specifically detects eIF2B epsilon in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène eIF2B epsilon
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène CACH, CLE, EIF-2B, eIF-2B GDP-GTP exchange factor subunit epsilon, EIF2BE, EIF2Bepsilon, eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5 (epsilon, 82kD), eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5 epsilon, 82kDa, LVWM, translation initiation factor eIF-2B subunit epsilon
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 442-721 of human eIF2B epsilon (eIF2B epsilon (EIF2B5)) (NP_003898.2).,, Sequence:, TLPEGSVISLHPPDAEEDEDDGEFSDDSGADQEKDKVKMKGYNPAEVGAAGKGYLWKAAGMNMEEEEELQQNLWGLKINMEEESESESEQSMDSEEPDSRGGSPQMDDIKVFQNEVLGTLQRGKEENISCDNLVLEINSLKYAYNISLKEVMQVLSHVVLEFPLQQMDSPLDSSRYCALLLPLLKAWSPVFRNYIKRAADHLEALAAIEDFFLEHEALGISMAKVLMAFYQLEILAEETILSWFSQRDTTDKGQQLRKNQQLQRFIQWLKEAEEESSEDD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8893
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.