missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GGPS1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498540 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498540 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498540 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335656IR
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GGPS1 Polyclonal antibody specifically detects GGPS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GGPS1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 6E)-farnesyl diphosphate synthase, Dimethylallyltranstransferase, EC 2.5.1.1, EC 2.5.1.10, EC 2.5.1.29, Farnesyl diphosphate synthase, Farnesyltranstransferase, Geranylgeranyl diphosphate synthase, geranylgeranyl diphosphate synthase 1, geranylgeranyl pyrophosphate synthase, geranyltranstransferase, GGPP synthase, GGPPS, GGPPS1farnesyltranstransferase, GGPPSase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 164-300 of human GGPS1 (NP_001032354.1).,, Sequence:, QLFSDYKEDLKPLLNTLGLFFQIRDDYANLHSKEYSENKSFCEDLTEGKFSFPTIHAIWSRPESTQVQNILRQRTENIDIKKYCVHYLEDVGSFEYTRNTLKELEAKAYKQIDARGGNPELVALVKHLSKMFKEENE
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9453
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.