missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
ECHS1 Polyclonal antibody specifically detects ECHS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | ECHS1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 405 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | EC 4.2.1, enoyl CoA hydratase, short chain, 1, mitochondrial, enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial, Enoyl-CoA hydratase 1, enoyl-CoA hydratase, mitochondrial, SCEHEC 4.2.1.17, Short-chain enoyl-CoA hydratase |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 28-290 of human ECHS1 (NP_004083.3).,, Sequence:, ASGANFEYIIAEKRGKNNTVGLIQLNRPKALNALCDGLIDELNQALKTFEEDPAVGAIVLTGGDKAFAAGADIKEMQNLSFQDCYSSKFLKHWDHLTQVKKPVIAAVNGYAFGGGCELAMMCDIIYAGEKAQFAQPEILIGTIPGAGGTQRLTRAVGKSLAMEMVLTGDRISAQDAKQAGLVSKICPVETLVEEAIQCAEKIASNSKIVVAMAKESVNAAFEMTLTEGSKLEKKLFYSTFATDDRKEGMTAFVEKRKANFKDQ |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?