missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TWF2 Antibody [Alexa Fluor« 350], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
TWF2 Polyclonal antibody specifically detects TWF2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
| Antigène | TWF2 |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 350 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | A6-related protein, A6RPFLJ56277, hA6RP, Protein tyrosine kinase 9-like, protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein), PTK9L protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein), PTK9LA6r, twinfilin, actin-binding protein, homolog 2 (Drosophila), Twinfilin-1-like protein, twinfilin-2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-369 of human TWF2 (NP_009215.1).,, Sequence:, MAHQTGIHATEELKEFFAKARAGSVRLIKVVIEDEQLVLGASQEPVGRWDQDYDRAVLPLLDAQQPCYLLYRLDSQNAQGFEWLFLAWSPDNSPVRLKMLYAATRATVKKEFGGGHIKDELFGTVKDDLSFAGYQKHLSSCAAPAPLTSAERELQQIRINEVKTEISVESKHQTLQGLAFPLQPEAQRALQQLKQKMVNYIQMKLDLERETIELVHTEPTDVAQLPSRVPRDAARYHFFLYKHTHEGDPLESVVFIYSMPGYKCSIKERMLYSSCKSRLLDSVEQDFHLEIAKKIEIGDGAELTAEFLYDEVHPKQHAFKQAFAKPKGPGGKRGHKRLIRGPGENGDDS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?