missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TWF2 Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498615 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498615 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498615 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337927PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TWF2 Polyclonal antibody specifically detects TWF2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TWF2
Applications ELISA, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène A6-related protein, A6RPFLJ56277, hA6RP, Protein tyrosine kinase 9-like, protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein), PTK9L protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein), PTK9LA6r, twinfilin, actin-binding protein, homolog 2 (Drosophila), Twinfilin-1-like protein, twinfilin-2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-369 of human TWF2 (NP_009215.1).,, Sequence:, MAHQTGIHATEELKEFFAKARAGSVRLIKVVIEDEQLVLGASQEPVGRWDQDYDRAVLPLLDAQQPCYLLYRLDSQNAQGFEWLFLAWSPDNSPVRLKMLYAATRATVKKEFGGGHIKDELFGTVKDDLSFAGYQKHLSSCAAPAPLTSAERELQQIRINEVKTEISVESKHQTLQGLAFPLQPEAQRALQQLKQKMVNYIQMKLDLERETIELVHTEPTDVAQLPSRVPRDAARYHFFLYKHTHEGDPLESVVFIYSMPGYKCSIKERMLYSSCKSRLLDSVEQDFHLEIAKKIEIGDGAELTAEFLYDEVHPKQHAFKQAFAKPKGPGGKRGHKRLIRGPGENGDDS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11344
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.