missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFkB p105/p50 Antibody [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498618 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498618 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498618 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335466JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NFkB p105/p50 Polyclonal antibody specifically detects NFkB p105/p50 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NFkB p105/p50
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 549
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp686C01211, DNA binding factor KBF1, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kappaB, NF-kappa-B, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1MGC54151, p105, p50
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 41-365 of human NFkB p105/p50 (NP_001158884.1).,, Sequence:, DFSPTDVHRQFAIVFKTPKYKDINITKPASVFVQLRRKSDLETSEPKPFLYYPEIKDKEEVQRKRQKLMPNFSDSFGGGSGAGAGGGGMFGSGGGGGGTGSTGPGYSFPHYGFPTYGGITFHPGTTKSNAGMKH
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, DNA Repair, Neurodegeneration, Neuroscience, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4790
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.