missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gasdermin-C Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Gasdermin-C Polyclonal antibody specifically detects Gasdermin-C in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | Gasdermin-C |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 755 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | gasdermin C, gasdermin-C, Melanoma-derived leucine zipper-containing extranuclear factor, MLZEmelanoma-derived leucine zipper, extra-nuclear factor |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human Gasdermin-C (NP_113603.1).,, Sequence:, MPSMLERISKNLVKEIGSKDLTPVKYLLSATKLRQFVILRKKKDSRSSFWEQSDYVPVEFSLNDILEPSSSVLETVVTGPFHFSDIMIQKHKADMGVNVG |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?