missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TOX Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
TOX Polyclonal antibody specifically detects TOX in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | TOX |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Janelia Fluor 669 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | KIAA0808TOX1, thymocyte selection-associated high mobility group box, thymocyte selection-associated high mobility group box protein TOX, Thymus high mobility group box protein TOX |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | TOX antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human TOX. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of TOX. |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?