missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRM1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498632 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498632 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498632 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335072FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CRM1 Polyclonal antibody specifically detects CRM1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CRM1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Chromosome region maintenance 1 protein homolog, DKFZp686B1823, emb, exp1, exportin 1 (CRM1 homolog, yeast), exportin 1 (CRM1, yeast, homolog), exportin-1, Exportin-1 (required for chromosome region maintenance), yeast, homolog
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 964-1064 of human CRM1 (NP_003391.1).,, Sequence:, PGNPVNNQIFLQEYVANLLKSAFPHLQDAQVKLFVTGLFSLNQDIPAFKEHLRDFLVQIKEFAGEDTSDLFLEEREIALRQADEEKHKRQMSVPGIFNPHE
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7514
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.