missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASNA1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498652 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498652 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498652 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338047FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ASNA1 Polyclonal antibody specifically detects ASNA1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ASNA1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ARSA, arsA arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1 (bacterial), ARSA1, ARSA-I, Arsenical pump-driving ATPase, Arsenite-stimulated ATPase, ATPase ASNA1, EC 3.6, EC 3.6.3.16, GET3, golgi to ER traffic 3 homolog, hARSA-I, hASNA-I, MGC3821, Transmembrane domain recognition complex 40 kDa ATPase subunit, transmembrane domain recognition complex, 40kDa, TRC40arsA (bacterial) arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-348 of human ASNA1 (NP_004308.2).,, Sequence:, MAAGVAGWGVEAEEFEDAPDVEPLEPTLSNIIEQRSLKWIFVGGKGGVGKTTCSCSLAVQLSKGRESVLIISTDPAHNISDAFDQKFSKVPTKVKGYDNLFAMEIDPSLGVAELPDEFFEEDNMLSMGKKMMQEAMSAFPGIDEAMSYAEVMRLVKGMNFSVVVFDTAPTGHTLRLLNFPTIVERGLGRLMQIKNQISPFISQMCNMLGLGDMNADQLASKLEETLPVIRSVSEQFKDPEQTTFICVCIAEFLSLYETERLIQELAKCKIDTHNIIVNQLVFPDPEKPCKMCEARHKIQAKYLDQMEDLYEDFHIVKLPLLPHEVRGADKVNTFSALLLEPYKPPSAQ
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 439
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.