missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSTA1 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498653 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité
30498653 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30498653 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335659V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GSTA1 Polyclonal antibody specifically detects GSTA1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigène GSTA1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A1, glutathione S-aryltransferase A1, glutathione S-transferase 2, glutathione S-transferase A1, glutathione S-transferase alpha 1, glutathione S-transferase Ha subunit 1, GST class-alpha member 1, GST HA subunit 1, GST, class alpha, 1, GST2, GSTA1-1, GST-epsilon, GTH1, MGC131939, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-222 of human GSTA1 (NP_665683.1).,, Sequence:, MAEKPKLHYFNARGRMESTRWLLAAAGVEFEEKFIKSAEDLDKLRNDGYLMFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKERALIDMYIEGIADLGEMILLLPVCPPEEKDAKLALIKEKIKNRYFPAFEKVLKSHGQDYLVGNKLSRADIHLVELLYYVEELDSSLISSFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSPRKPPMDEKSLEEARKIFRF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Signaling, Epitope Tags, metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2938
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.