missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DLG7/HURP Antibody [Alexa Fluor« 350], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
DLG7/HURP Polyclonal antibody specifically detects DLG7/HURP in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | DLG7/HURP |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 350 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | DAP-5, Discs large homolog 7, discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 5, disks large-associated protein 5, DLG7, Hepatoma up-regulated protein, HURPDLG1, KIAA0008discs, large homolog 7 (Drosophila), large homolog 7 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 547-846 of human DLG7/HURP (NP_055565.3).,, Sequence:, KNVFRKKVVSGIASKPKQDDAGRIAARNRLAAIKNAMRERIRQEECAETAVSVIPKEVDKIVFDAGFFRVESPVKLFSGLSVSSEGPSQRLGTPKSVNKAVSQSRNEMGIPQQTTSPENAGPQNTKSEHVKKTLFLSIPESRSSIEDAQCPGLPDLIEENHVVNKTDLKVDCLSSERMSLPLLAGGVADDINTNKKEGISDVVEGMELNSSITSQDVLMSSPEKNTASQNSILEEGETKISQSELFDNKSLTTECHLLDSPGLNCSNPFTQLERRHQEHARHISFGGNLITFSPLQPGEF |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?