missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTF9C Antibody [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498660 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498660 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498660 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337934AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HTF9C Polyclonal antibody specifically detects HTF9C in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HTF9C
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène HTF9CHpaII tiny fragments locus 9c protein, MGC102728, TRM2 tRNA methyltransferase 2 homolog A (S. cerevisiae), tRNA (uracil-5-)-methyltransferase homolog A, tRNA methyltransferase 2 homolog A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human HTF9C (NP_073564.3).,, Sequence:, MSENLDNEGPKPMESCGQESSSALSCPTVSVPPAAPAALEEVEKEGAGAATGPGPQPGLYSYIRDDLFTSEIFKLELQNVPRHASFSDVRRFLGRFGLQPHKTKLFGQPPCAFVTFRSAAERDKALRVLHGALWKGRPLSVRLARPKADPMARRRRQEGESEPPVTRVADVVTPLWTVPYAEQLERKQLECEQVLQKLAKEIGSTNRALLPWLLEQRHKHNKACCPLEGVRPSPQQTEYRNKCEFLVGVG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27037
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.