missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NCF4 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
NCF4 Polyclonal antibody specifically detects NCF4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | NCF4 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 405 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | MGC3810, NCF, NCF-4, neutrophil cytosol factor 4, neutrophil cytosolic factor 4 (40kD), neutrophil cytosolic factor 4, 40kDa, Neutrophil NADPH oxidase factor 4, p40phox, p40-phox, SH3 and PX domain-containing protein 4, SH3PXD4P40PHOX |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-190 of human NCF4 (NP_038202.2).,, Sequence:, EIAEMRIPALNAYMKSLLSLPVWVLMDEDVRIFFYQSPYDSEQVPQALRRLRPRTRKVKSVSPQGNSVDRMAAPRAEALFDFTGNSKLELNFKAGDVIFLL |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?