missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBM14 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498670 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498670 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498670 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338092AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RBM14 Polyclonal antibody specifically detects RBM14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RBM14
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène COAAMGC31756, Paraspeckle protein 2, PSP2DKFZp779J0927, RNA binding motif protein 14, RNA-binding motif protein 14, RNA-binding protein 14, RRM-containing coactivator activator/modulator, SIPMGC15912, Synaptotagmin-interacting protein, SYT-interacting protein, SYTIP1, TMEM137, transmembrane protein 137
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-220 of human RBM14 (NP_006319.1).,, Sequence:, VVKDYAFVHMEKEADAKAAIAQLNGKEVKGKRINVELSTKGQKKGPGLAVQSGDKTKKPGAGDTAFPGTGGFSATFDYQQAFGNSTGGFDGQARQPTPPFFGRDRSPLRRS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10432
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.