missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DIAPH3 Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
DIAPH3 Polyclonal antibody specifically detects DIAPH3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | DIAPH3 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 750 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | DIAP3, diaphanous homolog 3 (Drosophila), diaphanous-related formin 3, DKFZp434C0931, DKFZp686A13178, homolog) 3, mDia2, protein diaphanous homolog 3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 630-849 of human DIAPH3 (NP_112194.2).,, Sequence:, KYPDILNFVDDLEPLDKASKVSVETLEKNLRQMGRQLQQLEKELETFPPPEDLHDKFVTKMSRFVISAKEQYETLSKLHENMEKLYQSIIGYYAIDVKKVSVEDFLTDLNNFRTTFMQAIKENIKKREAEEKEKRVRIAKELAERERLERQQKKKRLLEMKTEGDETGVMDNLLEALQSGAAFRDRRKRTPMPKDVRQSLSPMSQRPVLKVCNHGNKPYL |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?