missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
SLP-2 Polyclonal antibody specifically detects SLP-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | SLP-2 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | EPB72-like protein 2, HSPC108, SLP2, SLP-2stomatin-like protein 2, stomatin (EPB72)-like 2, stomatin-like 2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-356 of human SLP-2 (NP_038470.1).,, Sequence:, SSGLPRNTVVLFVPQQEAWVVERMGRFHRILEPGLNILIPVLDRIRYVQSLKEIVINVPEQSAVTLDNVTLQIDGVLYLRIMDPYKASYGVEDPEYAVTQLAQTTMRSELGKLSLDKVFRERESLNASIVDAINQAADCWGIRCLRYEIKDIHVPPRVKESMQMQVEAERRKRATVLESEGTRESAINVAEGKKQAQILASEAEKAEQINQAAGEASAVLAKAKAKAEAIRILAAALTQHNGDAAASLTVAEQYVSAFSKLAKDSNTILLPSNPGDVTSMVAQAMGVYGALTKAPVPGTPDSLSSGSSRDVQGTDASLDEELDRVKMS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?