missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteasome 20S beta2 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498687 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498687 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498687 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335371C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Proteasome 20S beta2 Polyclonal antibody specifically detects Proteasome 20S beta2 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Proteasome 20S beta2
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 3.4.25.1, HC7-I, Macropain subunit C7-I, MGC104215, MGC126885, multicatalytic endopeptidase complex subunit C7-1, Multicatalytic endopeptidase complex subunit C7-I, proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 2, proteasome beta 2 subunit, Proteasome component C7-I, proteasome subunit beta type-2, proteasome subunit, beta type, 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-201 of human Proteasome 20S beta2 (NP_002785.1).,, Sequence:, MEYLIGIQGPDYVLVASDRVAASNIVQMKDDHDKMFKMSEKILLLCVGEAGDTVQFAEYIQKNVQLYKMRNGYELSPTAAANFTRRNLADCLRSRTPYHVNLLLAGYDEHEGPALYYMDYLAALAKAPFAAHGYGAFLTLSILDRYYTPTISRERAVELLRKCLEELQKRFILNLPTFSVRIIDKNGIHDLDNISFPKQGS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Proteases & Other Enzymes
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5690
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.