missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTHFD2 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498695 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498695 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498695 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335135MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MTHFD2 Polyclonal antibody specifically detects MTHFD2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MTHFD2
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène bifunctional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase, methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase, methylene tetrahydrofolate dehydrogenase (NAD+ dependent), methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2, mitochondrial, NAD-dependent methylene tetrahydrofolate dehydrogenase cyclohydrolase, NMDMC
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-250 of human MTHFD2 (NP_006627.2).,, Sequence:, ISGRKLAQQIKQEVRQEVEEWVASGNKRPHLSVILVGENPASHSYVLNKTRAAAVVGINSETIMKPASISEEELLNLINKLNNDDNVDGLLVQLPLPEHIDERRICNAVSPDKDVDGFHVINVGRMCLDQYSMLPATPWGVWEIIKRTGIPTLGKNVVVAGRSKNVGMPIAMLLHTDGAHERPGGDATVTISHRYTPKEQLKKHTILADIV
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10797
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.