Learn More
ZNF331 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498701 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498701 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498701 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335559V
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF331 Polyclonal antibody specifically detects ZNF331 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ZNF331
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ZFN533, zinc finger protein 385B, Zinc finger protein 533FLJ25270, ZNF533
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-130 of human ZNF331 (NP_061025.5).,, Sequence:, AYENKSLPTEKNIHEIRASKRNSDRRSKSLGRNWICEGTLERPQRSRGRYVNQMIINYVKRPATREGTPPRTHQRHHKENS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55422
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG