missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANKRD52 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
ANKRD52 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD52 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | ANKRD52 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 405 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ANKRD33, ankyrin repeat domain 33, ankyrin repeat domain 52, ankyrin repeat domain-containing protein 52, CVWG5837, FLJ34236, PP6-ARS-C, protein phosphatase 6 ankyrin repeat subunit C, serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory ankyrin repeat subunit C |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-660 of human ANKRD52 (NP_775866.2).,, Sequence:, RRRDKFGRTPLHYAAANGSYQCAVTLVTAGAGVNEADCKGCSPLHYAAASDTYRRAEPHTPSSHDAEEDEPLKESRRKEAFFCLEFLLDNGADPSLRDRQGYTAVHYAAAYGNRQNLELLLEMSFNCLEDVESTIPVSPLHLAAYNGHCEALKTLAETLVNLDVRDHKGRTALFLATERGSTECVEVLTAHGASALIKERKRKWTPLHAAA |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?