missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA Ligase I Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498724 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498724 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498724 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335879AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DNA Ligase I Polyclonal antibody specifically detects DNA Ligase I in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DNA Ligase I
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DNA ligase 1, DNA ligase I, EC 6.5.1.1, ligase I, DNA, ATP-dependent, MGC117397, MGC130025, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 1, polydeoxyribonucleotide synthase ATP 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 565-790 of human DNA Ligase I (NP_000225.1).,, Sequence:, CEYKYDGQRAQIHALEGGEVKIFSRNQEDNTGKYPDIISRIPKIKLPSVTSFILDTEAVAWDREKKQIQPFQVLTTRKRKEVDASEIQVQVCLYAFDLIYLNGESLVREPLSRRRQLLRENFVETEGEFVFATSLDTKDIEQIAEFLEQSVKDSCEGLMVKTLDVDATYEIAKRSHNWLKLKKDYLDGVGDTLDLVVIGAYLGRGKRAGRYGGFLLASYDEDSEEL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3978
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.