missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
AP2M1 Polyclonal antibody specifically detects AP2M1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | AP2M1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 755 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Adaptin-mu2, adaptor-related protein complex 2, mu 1 subunit, AP-2 mu chain, Clathrin assembly protein complex 2 medium chain, clathrin coat adaptor protein AP50, Clathrin coat assembly protein AP50, Clathrin coat-associated protein AP50, clathrin-associated/assembly/adaptor protein, medium 1, HA2 50 kDa subunit, KIAA0109, mu subunit, Plasma membrane adaptor AP-2 50 kDa protein, plasma membrane adaptor AP-2 50kDA protein |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 134-433 of human AP2M1 (NP_001020376.1).,, Sequence:, TQQGIKSQTKEEQSQITSQVTGQIGWRREGIKYRRNELFLDVLESVNLLMSPQGQVLSAHVSGRVVMKSYLSGMPECKFGMNDKIVIEKQGKGTADETSKSGKQSIAIDDCTFHQCVRLSKFDSERSISFIPPDGEFELMRYRTTKDIILPFRVIPLVREVGRTKLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLKVRYLKVFEPKLNYSDHDVIKWVRYIGRSGIYETRC |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?