missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TUSC4 Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
TUSC4 Polyclonal antibody specifically detects TUSC4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | TUSC4 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Janelia Fluor 646 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | G21 protein, Gene 21 protein, homologous to yeast nitrogen permease (candidate tumor suppressor), nitrogen permease regulator 2-like protein, nitrogen permease regulator-like 2 (S. cerevisiae), NPR2, NPR2L2810446G01Rik, NPRL2, Tumor suppressor candidate 4NPR2-like protein, TUSC4 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human TUSC4 (NP_006536.3).,, Sequence:, MGSGCRIECIFFSEFHPTLGPKITYQVPEDFISRELFDTVQVYIITKPELQNKLITVTAMEKKLIGCPVCIEHKKYSRNALLFNLGFVCDAQAKTCALEPIVKKLAGYLTTLELESSFVSMEESKQKLVPIMTILLEELNASGRCTLPIDESNTIHLKVIEQRPDPPVAQEYDVPVFTKDKEDFFNSQWDLTTQQILPYIDGFRHIQKISAEADVELNLV |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?