missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACSL3 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
ACSL3 Polyclonal antibody specifically detects ACSL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | ACSL3 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | mFluor Violet 610 SE |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ACS3EC 6.2.1.3, acyl-CoA synthetase long-chain family member 3, FACL3lignoceroyl-CoA synthase, fatty-acid-Coenzyme A ligase, long-chain 3, LACS 3, LACS3, Long-chain acyl-CoA synthetase 3, long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3, PRO2194 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 621-720 of human ACSL3 (NP_004448.2).,, Sequence:, VIGFVVPNQKELTELARKKGLKGTWEELCNSCEMENEVLKVLSEAAISASLEKFEIPVKIRLSPEPWTPETGLVTDAFKLKRKELKTHYQADIERMYGRK |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?