missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMACHC Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
MMACHC Polyclonal antibody specifically detects MMACHC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | MMACHC |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | cblC, DKFZP564I122, FLJ25671, methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblC type, with homocystinuria, methylmalonic aciduria and homocystinuria type C protein, RP11-291L19.3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 63-282 of human MMACHC (NP_056321.2).,, Sequence:, LKPFLQSCHLRMLTDPVDQCVAYHLGRVRESLPELQIEIIADYEVHPNRRPKILAQTAAHVAGAAYYYQRQDVEADPWGNQRISGVCIHPRFGGWFAIRGVVLLPGIEVPDLPPRKPHDCVPTRADRIALLEGFNFHWRDWTYRDAVTPQERYSEEQKAYFSTPPAQRLALLGLAQPSEKPSSPSPDLPFTTPAPKKPGNPSRARSWLSPRVSPPASPGP |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?