missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclophilin-F Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Cyclophilin-F Polyclonal antibody specifically detects Cyclophilin-F in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Cyclophilin-F |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | APC |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | Cyclophilin F, CYP3FLJ90798, Cyp-D, hCyP3, MGC117207, mitochondrial, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, mitochondrial, peptidylprolyl isomerase F, peptidylprolyl isomerase F (cyclophilin F) |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-207 of human Cyclophilin-F (NP_005720.1).,, Sequence:, CSKGSGDPSSSSSSGNPLVYLDVDANGKPLGRVVLELKADVVPKTAENFRALCTGEKGFGYKGSTFHRVIPSFMCQAGDFTNHNGTGGKSIYGSRFPDENFTLKHVGPGVLSMANAGPNTNGSQFFICTIKTDWLDGKHVVFGHVKEGMDVVKKIESFGSKSGRTSKKIVITDCGQLS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?