missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexokinase 1 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Hexokinase 1 Polyclonal antibody specifically detects Hexokinase 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | Hexokinase 1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | mFluor Violet 450 SE |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Brain form hexokinase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.1, glycolytic enzyme, hexokinase 1, Hexokinase type I, hexokinase-1, HK I, HK1-ta, HK1-tb, HK1-tc, HKI, HXK1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Hexokinase 1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human Hexokinase 1. The immunogen is located within amino acids 830 - 880 of Hexokinase 1. |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?