missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR61 Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
WDR61 Polyclonal antibody specifically detects WDR61 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | WDR61 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Meiotic recombination REC14 protein homolog, REC14, recombination protein REC14, SKI8, WD repeat domain 61, WD repeat-containing protein 61 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | WDR61 antibody was raised against a 14 amino acid peptide near the amino terminus of human WDR61. The immunogen is located within the first 50 amino acids of WDR61. |
| Méthode de purification | Peptide affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?