missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen V Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Collagen V Polyclonal antibody specifically detects Collagen V in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Collagen V |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Janelia Fluor 669 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | alpha 1 type V collagen, Collagen 5, collagen alpha-1(V) chain, collagen, type V, alpha 1, Collagen-5, EC 2.7.7.6, EC 6.1.1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human Collagen V (NP_000084.3).,, Sequence:, LPPLLLLLLWAPPPSRAAQPADLLKVLDFHNLPDGITKTTGFCATRRSSKGPDVAYRVTKDAQLSAPTKQLYPASAFPEDFSILTTVKAKKGSQAFLVSIY |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?