missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutathione S Transferase kappa 1 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498768 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498768 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498768 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337938AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Glutathione S Transferase kappa 1 Polyclonal antibody specifically detects Glutathione S Transferase kappa 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Glutathione S Transferase kappa 1
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.5.1.18, glutathione S-transferase k1, glutathione S-transferase kappa 1, Glutathione S-transferase subunit 13, glutathione S-transferase subunit 13 homolog, GST, GST 13-13, GST class-kappa, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-226 of human Glutathione S Transferase kappa 1 (NP_057001.1).,, Sequence:, MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAMRFLTAVNLEHPEMLEKASRELWMRVWSRNEDITEPQSILAAAEKAGMSAEQAQGLLEKIATPKVKNQLKETTEAACRYGAFGLPITVAHVDGQTHMLFGSDRMELLAHLLGEKWMGPIPPAVNARL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 373156
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.