missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CACNA2D2 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498773 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498773 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498773 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335118APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CACNA2D2 Polyclonal antibody specifically detects CACNA2D2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CACNA2D2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène alpha 2 delta calcium channel subunit, CACNA2D, calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 2, gene 26, KIAA0558Voltage-gated calcium channel subunit alpha-2/delta-2, LUAC11.1, voltage-dependent calcium channel subunit alpha-2/delta-2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-200 of human CACNA2D2 (NP_001167522.1).,, Sequence:, RPWPGCGPHPGPGTRRPTSGPPRPLWLLLPLLPLLAAPGASAYSFPQQHTMQHWARRLEQEVDGVMRIFGGVQQLREIYKDNRNLFEVQENEPQKLVEKVAGDIESLLDRKVQALKRLADAAENFQKAHRWQDNIKEEDIVYYDAKADAELDDPESEDVERGSKASTLRLDFIEDPNFKNK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9254
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.