missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAAH Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
FAAH Polyclonal antibody specifically detects FAAH in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | FAAH |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Anandamide amidohydrolase 1, EC 3.5.1, EC 3.5.1.99, EC 3.5.1.n2, FAAH1, FAAH-1, fatty acid amide hydrolase, fatty-acid amide hydrolase 1, MGC102823, MGC138146, Oleamide hydrolase 1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-579 of human FAAH (NP_001432.2).,, Sequence:, EIEVYRKTVIAQWRALDLDVVLTPMLAPALDLNAPGRATGAVSYTMLYNCLDFPAGVVPVTTVTAEDEAQMEHYRGYFGDIWDKMLQKGMKKSVGLPVAVQCVALPWQEELCLRFMREVERLMTPEKQSS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?