missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJC19 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498783 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498783 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498783 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338125UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DNAJC19 Polyclonal antibody specifically detects DNAJC19 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DNAJC19
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 19, DnaJ homolog subfamily C member 19, homolog of yeast TIM14, mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM14, Tim14, TIMM14TIM14Pam18
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-116 of human DNAJC19 (NP_660304.1).,, Sequence:, MASTVVAVGLTIAAAGFAGRYVLQAMKHMEPQVKQVFQSLPKSAFSGGYYRGGFEPKMTKREAALILGVSPTANKGKIRDAHRRIMLLNHPDKGGSPYIAAKINEAKDLLEGQAKK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 131118
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.