missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CKII alpha prime polypeptide Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498788 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498788 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498788 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335650G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CKII alpha prime polypeptide Polyclonal antibody specifically detects CKII alpha prime polypeptide in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CKII alpha prime polypeptide
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène casein kinase 2, alpha prime polypeptide, casein kinase II subunit alpha', CK II alpha', CK2A2, CSNK2A1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ43934
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human CKII alpha prime polypeptide (NP_001887.1).,, Sequence:, LGTEELYGYLKKYHIDLDPHFNDILGQHSRKRWENFIHSENRHLVSPEALDLLDKLLRYDHQQRLTAKEAMEHPYFYPVVKEQSQPCADNAVLSSGLTAAR
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1459
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.