missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUP98 Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
NUP98 Polyclonal antibody specifically detects NUP98 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | NUP98 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Janelia Fluor 525 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ADAR2, ADIR2, GLFG-repeat containing nucleoporin, nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, nucleoporin 98kD, nucleoporin 98kDa, NUP196, NUP96, Nup98-Nup96 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 621-920 of human NUP98 (NP_624357.1).,, Sequence:, SKPVDENHQQDGDEDSLVSHFYTNPIAKPIPQTPESAGNKHSNSNSVDDTIVALNMRAALRNGLEGSSEETSFHDESLQDDREEIENNSYHMHPAGIILTKVGYYTIPSMDDLAKITNEKGECIVSDFTIGRKGYGSIYFEGDVNLTNLNLDDIVHIRRKEVVVYLDDNQKPPVGEGLNRKAEVTLDGVWPTDKTSRCLIKSPDRLADINYEGRLEAVSRKQGAQFKEYRPETGSWVFKVSHFSKYGLQDSDEEEEEHPSKTSTKKLKTAPLPPASQTTPLQMALNGKPAPPPQVEKKGQ |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?