missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spike Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Spike Polyclonal antibody specifically detects Spike in SARS-CoV samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Spike |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | mFluor Violet 500 SE |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of coronavirus Spike S1 (NP_828851.1).,, Sequence:, MFIFLLFLTLTSGSDLDRCTTFDDVQAPNYTQHTSSMRGVYYPDEIFRSDTLYLTQDLFLPFYSNVTGFHTINHTFGNPVIPFKDGIYFAATEKSNVVRG |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?