missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
PDLIM4 Polyclonal antibody specifically detects PDLIM4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | PDLIM4 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 680 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | LIM domain protein, LIM protein RIL, PDZ and LIM domain 4, PDZ and LIM domain protein 4, Reversion-induced LIM protein, RILenigma homolog |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-210 of human PDLIM4 (NP_003678.2).,, Sequence:, VSRPEGRSWPSAPDDSKAQAHRIHIDPEIQDGSPTTSRRPSGTGTGPEDGRPSLGSPYGQPPRFPVPHNGSSEATLPAQMSTLHVSPPPSADPARGLPRSRDCRVDLGSEVYRMLREPAEPVAAEPKQSGS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?