missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P2Y12/P2RY12 Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
P2Y12/P2RY12 Polyclonal antibody specifically detects P2Y12/P2RY12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | P2Y12/P2RY12 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Janelia Fluor 646 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | ADPG-R, Gi-coupled ADP receptor HORK3, HORK3P2Y12 platelet ADP receptor, P2T(AC), P2Y purinoceptor 12, P2Y(AC), P2Y(ADP), P2Y(cyc), P2Y12ADP-glucose receptor, purinergic receptor P2RY12, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12, putative G-protein coupled receptor, SP1999G-protein coupled receptor SP1999 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 243-342 of human P2Y12/P2RY12 (NP_795345.1).,, Sequence:, INFLIVIVCYTLITKELYRSYVRTRGVGKVPRKKVNVKVFIIIAVFFICFVPFHFARIPYTLSQTRDVFDCTAENTLFYVKESTLWLTSLNACLDPFIYFFLCKSFRNSLISMLKCPNSATSLSQDNRKKEQDGGDPNEETPM |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?